5-Bromo-2-fluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-methylbenzene
PC1460-100G PC1460-500G
APOSPC1460-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1460-100G APOSPC1460-500G
5-Bromo-2-fluorotolueno 97%
5-Bromo-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
Pto. Ebullición: 95 °C/50mmHg
Densidad: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000343
Núm. CAS: 51437-00-4