4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1461-1G PC1461-250MG PC1461-5G
APOSPC1461-1GEA 423 EUR
APOSPC1461-1G APOSPC1461-250MG APOSPC1461-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797372
Núm. CAS: 871252-64-1