ω-Cloro-4-fluoroacetofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Cloro-4-fluoroacetofenona, 2-Cloro-1-(4-fluorofenil)etan-1-ona, Clorometil-p-fluorofenilcetona, 2-Cloro-4'-fluoroacetofenona
PC1463-100G PC1463-25G PC1463-500G
APOSPC1463-100GEA 52.2 EUR
APOSPC1463-100G APOSPC1463-25G APOSPC1463-500G
ω-Cloro-4-fluoroacetofenona 99%
ω-Cloro-4-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Pto. Ebullición: 247 °C
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011652
Núm. CAS: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II