(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1473-25G PC1473-5G
APOSPC1473-25GEA 301 EUR
APOSPC1473-25G APOSPC1473-5G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Formula: C₉BrF₁₉O₃
Pto. Ebullición: 60 °C/25mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094130
Núm. CAS: 330562-47-5