1-Bromotetrafluoro-2-iodoetano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1480-25G PC1480-2G PC1480-5G
APOSPC1480-25GEA 314 EUR
APOSPC1480-25G APOSPC1480-2G APOSPC1480-5G
1-Bromotetrafluoro-2-iodoetano 97%
1-Bromotetrafluoro-2-iodoetano
Formula: BrF₂CCF₂I
Pto. Ebullición: 78 °C
Densidad: 1,648 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042136
Núm. CAS: 421-70-5
EINECS: 207-008-5