3-Bromo-5-fluoroanísol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1483-100G
PC1483-25G
PC1483-5G
APOSPC1483-100GEA
95.7
EUR
APOSPC1483-100G
APOSPC1483-25G
APOSPC1483-5G
3-Bromo-5-fluoroanísol 96%
3-Bromo-5-fluoroanísol
Formula:
C₇H₆BrFO Pto. Ebullición: 94 °C/17mmHg Densidad: 1,59 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861129 Núm. CAS: 29578-39-0 |