Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1485-100G PC1485-25G PC1485-5G
APOSPC1485-100GEA 139 EUR
APOSPC1485-100G APOSPC1485-25G APOSPC1485-5G
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈FNO₄
Pto. Ebullición: 128…130 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 46…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428515
Núm. CAS: 367-80-6