2-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluorometil)benceno
PC1490-25G PC1490-100G
APOSPC1490-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1490-25G APOSPC1490-100G
2-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno 98%
2-Bromo-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 41…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014707
Núm. CAS: 367-67-9