1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1493-25G
PC1493-5G
PC1493-1G
APOSPC1493-25GEA
121
EUR
APOSPC1493-25G
APOSPC1493-5G
APOSPC1493-1G
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formula:
C₆F₃I₃ Pto. de fusión: 151…159 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06248899 Núm. CAS: 84322-56-5 |