2-Bromo-4-(trifluorometil)anisol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride, 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1494-25G PC1494-5G
APOSPC1494-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1494-25G APOSPC1494-5G
2-Bromo-4-(trifluorometil)anisol 98%
2-Bromo-4-(trifluorometil)anisol
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789249
Núm. CAS: 402-10-8