3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1495-1G PC1495-5G PC1495-25G
APOSPC1495-1GEA 0 EUR
APOSPC1495-1G APOSPC1495-5G APOSPC1495-25G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Pto. de inflamación: <90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658260
Núm. CAS: 123973-22-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III