1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1497-1G PC1497-5G PC1497-25G
APOSPC1497-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1497-1G APOSPC1497-5G APOSPC1497-25G
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658262
Núm. CAS: 169468-83-1