1-Cloro-3-fluoro-2-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1499-1G PC1499-25G PC1499-5G
APOSPC1499-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1499-1G APOSPC1499-25G APOSPC1499-5G
1-Cloro-3-fluoro-2-nitrobenceno
1-Cloro-3-fluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Pto. Ebullición: 148…152 °C/30mmHg
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658264
Núm. CAS: 64182-61-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III