4-Bromo-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1500-100G PC1500-25G
APOSPC1500-100GEA 58 EUR
APOSPC1500-100G APOSPC1500-25G
4-Bromo-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno 99%
4-Bromo-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Pto. Ebullición: 90…92 °C/5mmHg
Densidad: 1,763 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014685
Núm. CAS: 349-03-1