2-Cloro-4,5-difluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1504-25G PC1504-5G PC1504-50G
APOSPC1504-25GEA 207 EUR
APOSPC1504-25G APOSPC1504-5G APOSPC1504-50G
2-Cloro-4,5-difluorobenzonitrilo 98%
2-Cloro-4,5-difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂ClF₂N
Pto. de fusión: 33…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02871619
Núm. CAS: 135748-34-4