2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1505-10G
PC1505-5G
APOSPC1505-10GEA
259
EUR
APOSPC1505-10G
APOSPC1505-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₂Cl₂FN MW: 190,0000 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06658268 Núm. CAS: 161612-68-6 |