3-Fluoro-5-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
PC1508-5G PC1508-1G PC1508-25G
APOSPC1508-5GEA 75.9 EUR
APOSPC1508-5G APOSPC1508-1G APOSPC1508-25G
3-Fluoro-5-metilpiridina
3-Fluoro-5-metilpiridina
Formula: C₆H₆FN
MW: 111.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095273
Núm. CAS: 407-21-6