5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-methylpyridine
PC1509-1G PC1509-5G PC1509-25G
APOSPC1509-1GEA 39.3 EUR
APOSPC1509-1G APOSPC1509-5G APOSPC1509-25G
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride
Formula: C₆H₇ClFN
MW: 111,1169 g/mol
Pto. Ebullición: 114,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095271
Núm. CAS: 31181-53-0