5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluorometil)benceno
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 48 EUR
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno 98%
5-Bromo-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Pto. Ebullición: 95…100 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 33…44 °C
Densidad: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014706
Núm. CAS: 344-38-7