Ácido (2,3,5-trifluorofenil)metabórico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1511-1G
PC1511-5G
APOSPC1511-1GEA
0
EUR
APOSPC1511-1G
APOSPC1511-5G
Ácido (2,3,5-trifluorofenil)metabórico 95%
Ácido (2,3,5-trifluorofenil)metabórico
Formula:
C₆H₄BF₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863166 Núm. CAS: 247564-73-4 |