Ácido (2,3,6-trifluorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1512-25G PC1512-5G PC1512-100G
APOSPC1512-25GEA 104 EUR
APOSPC1512-25G APOSPC1512-5G APOSPC1512-100G
Ácido (2,3,6-trifluorofenil)metabórico 98%
Ácido (2,3,6-trifluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175.9 g/mol
Pto. de fusión: 127…132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863167
Núm. CAS: 247564-71-2