4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1515-25G PC1515-5G PC1515-100G
APOSPC1515-25GEA 87 EUR
APOSPC1515-25G APOSPC1515-5G APOSPC1515-100G
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrilo
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂BrF₂N
Pto. de fusión: 79…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310981
Núm. CAS: 123843-67-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III