Bromopentafluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1520-1KG PC1520-250G PC1520-50G
APOSPC1520-1KGEA 296 EUR
APOSPC1520-1KG APOSPC1520-250G APOSPC1520-50G
Bromopentafluorobenceno 98%
Bromopentafluorobenceno
Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl group: Org. Synth. Coll. Vol. 6, 875-1988
Formula: C₆BrF₅
Pto. Ebullición: 137 °C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,98 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000287
Núm. CAS: 344-04-7
EINECS: 206-449-0