5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1523-25G PC1523-5G PC1523-100G
APOSPC1523-25GEA 55.1 EUR
APOSPC1523-25G APOSPC1523-5G APOSPC1523-100G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Pto. Ebullición: 99 °C/30mmHg
Densidad: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261763
Núm. CAS: 22062-53-9