Gatifloxacin
Proveedor: Apollo Scientific
PC1528-100G PC1528-10G PC1528-25G
APOSPC1528-100GEA 248 EUR
APOSPC1528-100G APOSPC1528-10G APOSPC1528-25G
Gatifloxacin
Gatifloxacin
Formula: C₁₉H₂₂FN₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00895399
Núm. CAS: 112811-59-3