3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1535-1G PC1535-25G PC1535-5G PC1535-100G
APOSPC1535-1GEA 0 EUR
APOSPC1535-1G APOSPC1535-25G APOSPC1535-5G APOSPC1535-100G
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Formula: C₈H₅Cl₂F₃
Pto. Ebullición: 97…100 °C/23mmHg
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06246858
Núm. CAS: 74483-51-5