1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC1536-10G PC1536-50G PC1536-1G
APOSPC1536-10GEA 87 EUR
APOSPC1536-10G APOSPC1536-50G APOSPC1536-1G
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formula: C₇H₄BrF₃S
MW: 257,07 g/mol
Pto. Ebullición: 81 °C/15mmHg
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040840
Núm. CAS: 333-47-1