Ácido 2-cloro-3-fluorofenilborónico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
PC1554-1G PC1554-250MG
APOSPC1554-1GEA 75.4 EUR
APOSPC1554-1G APOSPC1554-250MG
Ácido 2-cloro-3-fluorofenilborónico 99%
Ácido 2-cloro-3-fluorofenilborónico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363741
Núm. CAS: 871329-52-1