5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Amino-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1556-100G PC1556-25G PC1556-5G
APOSPC1556-100GEA 97.3 EUR
APOSPC1556-100G APOSPC1556-25G APOSPC1556-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039242
Núm. CAS: 886762-08-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III