4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1557-25G PC1557-5G PC1557-100G
APOSPC1557-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1557-25G APOSPC1557-5G APOSPC1557-100G
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃NO₃
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039243
Núm. CAS: 95668-20-5