3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1558-100G PC1558-25G
APOSPC1558-100GEA 203 EUR
APOSPC1558-100G APOSPC1558-25G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₃
Pto. de fusión: 90…92 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840207
Núm. CAS: 2822-50-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III