5-Fluoro-2-nitroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1559-25G PC1559-100G PC1559-250G
APOSPC1559-25GEA 26.1 EUR
APOSPC1559-25G APOSPC1559-100G APOSPC1559-250G
5-Fluoro-2-nitroanilina
5-Fluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00034065
Núm. CAS: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III