4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1561F-25G PC1561F-5G PC1561F-100G
APOSPC1561F-25GEA 0 EUR
APOSPC1561F-25G APOSPC1561F-5G APOSPC1561F-100G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol
Formula: C₄H₅BrF₄O
Pto. Ebullición: 148 °C/30mmHg
Densidad: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077467
Núm. CAS: 234443-21-1