4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buteno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1563-25G PC1563-5G
APOSPC1563-25GEA 245 EUR
APOSPC1563-25G APOSPC1563-5G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buteno 98%
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buteno
Formula: C₄H₃BrF₄
MW: 206,97 g/mol
Pto. Ebullición: 55 °C
Densidad: 1,627 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042189
Núm. CAS: 18599-22-9
EINECS: 242-440-8
UN: 1993
ADR: 3,II