2-Fluoro-3-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1564-5G
APOSPC1564-5GEA 29 EUR
APOSPC1564-5G
2-Fluoro-3-iodopiridina
2-Fluoro-3-iodopiridina
Formula: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Pto. Ebullición: 97…99 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 42…48 °C
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095287
Núm. CAS: 113975-22-7