2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1566-25G PC1566-5G
APOSPC1566-25GEA 191 EUR
APOSPC1566-25G APOSPC1566-5G
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉BrFNO
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038380
Núm. CAS: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2