1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-alpha,alpha,beta,beta-tetrafluorophenetole
PC1567-25G PC1567-5G PC1567-100G
APOSPC1567-25GEA 194 EUR
APOSPC1567-25G APOSPC1567-5G APOSPC1567-100G
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno
Formula: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,02 g/mol
Pto. Ebullición: 195…196 °C
Densidad: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042190
Núm. CAS: 68834-05-9
EINECS: 272-431-4