5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1567J-5G PC1567J-25G
APOSPC1567J-5GEA 151 EUR
APOSPC1567J-5G APOSPC1567J-25G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid
Formula: C₅H₅BrF₄O₂
Pto. de fusión: 33…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153717
Núm. CAS: 234443-22-2
UN: 3261
ADR: 8,II