2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1567P-250MG
APOSPC1567P-250MGEA 58 EUR
APOSPC1567P-250MG
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride
Formula: C₃BrClF₄O
MW: 243,39 g/mol
Pto. Ebullición: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153723
Núm. CAS: 6066-45-1
UN: 3265
ADR: 8,II