Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl perfluoro-2-bromopropanoate
PC1567RM-5G PC1567RM-1G
APOSPC1567RM-5GEA 232 EUR
APOSPC1567RM-5G APOSPC1567RM-1G
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₅H₅BrF₄O₂
MW: 253 g/mol
Pto. Ebullición: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153721
Núm. CAS: 10186-73-9