1-Bromo-2,3,4-trifluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1568-100G PC1568-250G PC1568-25G
APOSPC1568-100GEA 79.9 EUR
APOSPC1568-100G APOSPC1568-250G APOSPC1568-25G
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenceno 98%
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenceno
Formula: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Pto. Ebullición: 47…49 °C/60mmHg
Densidad: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013248
Núm. CAS: 176317-02-5