2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1571-25G PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA 125 EUR
APOSPC1571-25G APOSPC1571-5G
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol 98%
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
Densidad: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660162
Núm. CAS: 205371-26-2