4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 255 EUR
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Pto. de fusión: 39…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039475
Núm. CAS: 332-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III