2-Bromo-5-(trifluorometoxi)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1573-100G PC1573-25G PC1573-5G
APOSPC1573-100GEA 91.5 EUR
APOSPC1573-100G APOSPC1573-25G APOSPC1573-5G
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)anilina 98%
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458013
Núm. CAS: 887267-47-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III