1-Bromo-3,4,5-trifluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
PC1575-100G PC1575-25G PC1575-500G
APOSPC1575-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1575-100G APOSPC1575-25G APOSPC1575-500G
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenceno 99%
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenceno
Formula: C₆H₂BrF₃
Pto. Ebullición: 47…49 °C/60mmHg
Pto. de fusión: < –20 °C
Densidad: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070738
Núm. CAS: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3,III