1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1578-25G PC1578-5G
APOSPC1578-25GEA 102 EUR
APOSPC1578-25G APOSPC1578-5G
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluoro-3,6,9-trioxadecan-1-ol
Formula: C₇H₃F₁₃O₄
MW: 398,08 g/mol
Pto. Ebullición: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156026
Núm. CAS: 147492-57-7