3-Fluorotioanisol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-3-(metiltio)benceno, Sulfuro de 3-fluorofenilo y metilo
PC1579-100G PC1579-25G PC1579-5G
APOSPC1579-100GEA 696 EUR
APOSPC1579-100G APOSPC1579-25G APOSPC1579-5G
3-Fluorotioanisol
3-Fluorotioanisol
Formula: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789131
Núm. CAS: 658-28-6