1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,5-Trifluorobromobenzene
PC1580-25G PC1580-500G
APOSPC1580-25GEA 36.4 EUR
APOSPC1580-25G APOSPC1580-500G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno 99%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno
For a study of lithiation under various conditions see: J. Chem. Soc, Perkin., 1,2729 (1995)
Formula: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Pto. Ebullición: 144 °C
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 1,802 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000306
Núm. CAS: 327-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III