4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-buteno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1584-100G PC1584-25G
APOSPC1584-100GEA 664 EUR
APOSPC1584-100G APOSPC1584-25G
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-buteno 98%
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-buteno
Precursor of 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene - A C4 intermediate for monofluoroolefins: JOC.,530,2304 (1998)
Formula: C₄H₄BrF₃
Pto. Ebullición: 95…98 °C
Densidad: 1,639 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039274
Núm. CAS: 10493-44-4
UN: 1993
ADR: 3,II