6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1589-1G PC1589-25G PC1589-5G
APOSPC1589-1GEA 109 EUR
APOSPC1589-1G APOSPC1589-25G APOSPC1589-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Pto. de fusión: 257…259 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03070543
Núm. CAS: 99199-59-4